Kluczowe dokumenty
HPA004691
Sigma-Aldrich
Anti-DDX10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DEAD box protein 10 antibody produced in rabbit, Anti-Probable ATP-dependent RNA helicase DDX10 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KVPVKEIKINPEKLIDVQKKLESILAQDQDLKERAQRCFVSYVRSVYLMKDKEVFDVSKLPIPEYALSLGLAVAPRVRFLQKMQKQPTKELVRSQADKVIEPRAPSLTNDEVEEFRAYFNEKMSILQKGGKRLEGTEHRQDNDTGNEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX10(1662)
Immunogen
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DDX10 (DEAD-box helicase 10) to potencjalny gen helikazy RNA DEAD-box zależnej od adenozynotrifosforanu, zaangażowany w biogenezę rybosomów. Wiąże się z nukleoporyną NUP98 (nukleoporyna 98). Połączony kompleks NUP98-DDX10 może mieć wpływ na transformację wtórnych nowotworów hematologicznych wywołanych przez inhibitory topoizomerazy DNA II.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86876
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Ikeda et al.
International journal of hematology, 69(3), 160-164 (1999-05-01)
Chromosomal abnormalities involving the 11p15 or 11q22-23 bands have been reported in several types of human neoplasms including hematopoietic malignancies. The abnormalities are observed in therapy-related malignancies and less frequently in de novo myeloid malignancies. Abnormality of the MLL gene
K Nakao et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 39(5), 412-415 (2000-06-01)
We report a 50-year-old man who developed therapy-related myelodysplastic syndrome after treatment with etoposide-including chemotherapy for extratesticular germ cell tumor. Chromosomal analysis showed inversion 11 (p15q22) translocation. Reverse transcriptase-polymerase chain reaction amplification of patient RNA showed a fusion transcript of
Alba Corman et al.
Cell chemical biology, 26(2), 235-243 (2018-12-12)
The expansion of GGGGCC repeats within the first intron of C9ORF72 constitutes the most common cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD). Through repeat-associated non-ATG translation, these expansions are translated into dipeptide repeats (DPRs), some of which