Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
GL-1 (GL1), monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
General description
Przeciwciało GL-1 reaguje z mysim CD86, znanym również jako B7-2, białkiem powierzchniowym komórki o masie 80 kDa, które jest ligandem dla CD28, receptora ko-stymulującego dla receptora komórek T (TCR). CD28 może również wiązać drugi ligand B7 znany jako CD80 (B7-1). Zarówno CD80, jak i CD86 ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen. Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja / współstymulująca sygnalizacja między ligandami B7 i CD28 zapewnia kluczową komunikację między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Przeciwciało GL-1 może być stosowane jako marker ekspresji CD86 na komórkach B, makrofagach i komórkach dendrytycznych.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD86 (B7-2) (mysie), PE, klon GL-1 zatwierdzone do stosowania w IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD86 (B7-2).
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD86 (B7-2) (mysz), PE, klon GL-1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c