Kluczowe dokumenty
HPA004184
Sigma-Aldrich
Anti-LIMCH1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NP_055803.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
HTEEVKLIVTCNMRAQESEPVEGGLRKVPDLHKDDLAQQRIQGSLAPHREPPSFITLSNITEADLETWERLKVSEKARDGDVQHICASEPSPEIKAETAIRDDFANRKARASKKASSPRQKFVHFGPVTELDQQKW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIMCH1(22998)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LIMCH1 należy do nadrodziny ludzkich domen mozaikowych. Jest to cząsteczka wielodomenowa składająca się z domeny homologii kalponiny (CH), która działa jako domena wiążąca aktynę i konserwowany, bogaty w cysteinę podwójny palec Zn posiadający domenę Lim. Obie domeny występują jako singlet. Doniesiono, że białka te mogą występować w kilku dupleksowych i kwadrupletowych formach zawierających CH. Mogą one być zaangażowane w szlaki cytoszkieletowe i sygnałowe.
Immunogen
LIM and calponin homology domains-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86758
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 36(5), 1059-1081 (2008-06-17)
In this paper we examine (restricted to homo sapiens) the products resulting from gene duplication and the subsequent alternative splicing for the members of a multidomain group of proteins which possess the evolutionary conserved calponin homology CH domain, i.e. an
T Stradal et al.
FEBS letters, 431(2), 134-137 (1998-08-26)
A sequence motif of about 100 amino acids, termed the 'calponin homology domain' has been suggested to confer actin binding to a variety of cytoskeletal and signalling molecules. Here we analyse and compare the sequences of all calponin homology domain-containing
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 37(4), 1707-1716 (2009-07-01)
In this paper, the inventory presented for singlet CH (calponin homology/actin binding) domain containing human multidomain proteins is extended to several duplex and one quadruplet CH containing forms. Invariably, the duplexes are located at the begin of the molecules. The