Kluczowe dokumenty
HPA003919
Sigma-Aldrich
Anti-CHST7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C6ST-2, Anti-C6ST2, Anti-carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PMWHLWQALYPGDAESLQGALRDMLRSLFRCDFSVLRLYAPPGDPAARAPDTANLTTAALFRWRTNKVICSPPLCPGAPRARAEVGLVEDTACERSCPPVAIRALEAECRKYPVVVIKDVRLLDLGVLVPLLRDPGLNLKVVQL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHST7(56548)
Immunogen
carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sulfotransferaza węglowodanowa 7 jest enzymem kodowanym przez gen CHST7 u ludzi. Jest on określany jako GST-5 i C6ST-2. Jest to najnowszy członek wyłaniającej się rodziny 6-O-sulfotransferaz węglowodanowych. U myszy gen jest mapowany na chromosomie X w paśmie XA3.1-3.2. Gen jest regulowany rozwojowo w różnych tkankach, z ekspresją utrzymującą się w wieku dorosłym w śledzionie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74538
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Kitagawa et al.
The Journal of biological chemistry, 275(28), 21075-21080 (2000-04-27)
A novel human chondroitin 6-O-sulfotransferase, designated C6ST-2, was identified by BLAST analysis of expressed sequence tag using the sequence of a previously described human chondroitin 6-O-sulfotransferase (C6ST-1) as a probe. The new cDNA sequence revealed an open reading frame coding
S Bhakta et al.
The Journal of biological chemistry, 275(51), 40226-40234 (2000-08-25)
Based on sequence homology with a previously cloned human GlcNAc 6-O-sulfotransferase, we have identified an open reading frame (ORF) encoding a novel member of the Gal/GalNAc/GlcNAc 6-O-sulfotransferase (GST) family termed GST-5 on the human X chromosome (band Xp11). GST-5 has