Kluczowe dokumenty
HPA003554
Sigma-Aldrich
Anti-MAGED4B antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AEGSFSVQSESYSVEDMDEGSDEVGEEEMVEGNDYEEFGAFGGYGTLTSFDIHILRAFGSLGPGLRILSNEPWELENPVLAQTLVEALQLDPETLANETAARAANVARAAASNRAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGED4B(81557)
Opis ogólny
Rodzina antygenów czerniaka D4B (MAGED4B) jest określana jako MAGE1, MAGEE1 i MAGE-E1. Jest to nowy członek rodziny MAGE. Wykazuje wysoką ekspresję w komórkach glejaka.
Immunogen
melanoma antigen family D4B
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Aktywność antygenu czerniaka z rodziny D4B (MAGED4B) jest częściowo regulowana przez metylację DNA. Może rozwijać specyficzną odpowiedź humoralną u pacjentów z glejakiem. Może działać jako obiecujący biomarker do diagnozowania glejaka i immunoterapii. Ekspresja białka jest dodatnio skorelowana z typem i stopniem glejaka. Gen ten odgrywa pewną rolę w proliferacji komórek nowotworowych w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86491
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Mei Zhang et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(8), 3495-3501 (2014-05-30)
Melanoma-associated antigen (MAGE) family genes have been considered as potentially promising targets for anticancer immunotherapy. MAGED4 was originally identified as a glioma-specific antigen. Current knowledge about MAGED4 expression in glioma is only based on mRNA analysis and MAGED4 protein expression
Hideki Takami et al.
Journal of surgical oncology, 108(8), 557-562 (2013-09-27)
Though Melanoma-associated antigen (MAGE) family genes have received lots of attention as cancer-related genes and targets for immunotherapy, MAGE-D4 expression in hepatocellular carcinoma (HCC) has not yet been evaluated. MAGE-D4 mRNA expression was assayed in nine HCC cell lines and
Shu-Jia He et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(5), 2350-2360 (2014-06-27)
MAGE-D4 is a novel member of MAGE super-family. It has preliminarily been demonstrated that MAGE-D4 mRNA is not expressed in majority of normal tissues except for brain and ovary in which only trace amount of MAGE-D4 mRNA can be detected
Shinya Ito et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 51(1), 79-88 (2005-10-18)
MAGE-D4, originally termed MAGE-E1, is a novel MAGE family gene that is expressed at high levels in malignant tumors as compared to normal tissue. The present study was conducted to assess the clinical significance of MAGE-D4 expression in non-small cell
Can Liu et al.
Neuroscience bulletin, 39(2), 273-291 (2022-08-21)
MAGED4B belongs to the melanoma-associated antigen family; originally found in melanoma, it is expressed in various types of cancer, and is especially enriched in glioblastoma. However, the functional role and molecular mechanisms of MAGED4B in glioma are still unclear. In