Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA002904
Sigma-Aldrich
Anti-STS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ASC antibody produced in rabbit, Anti-Arylsulfatase C antibody produced in rabbit, Anti-Steroid sulfatase antibody produced in rabbit, Anti-Steryl-sulfatase precursor antibody produced in rabbit, Anti-Steryl-sulfate sulfohydrolase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
YEIIQQPMSYDNLTQRLTVEAAQFIQRNTETPFLLVLSYLHVHTALFSSKDFAGKSQHGVYGDAVEEMDWSVGQILNLLDELRLANDTLIYFTSDQGAHVEEVSSKGEIHGGSNGIY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STS(412)
Immunogen
Steryl-sulfatase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Ludzka sulfataza steroidowa (STS) odgrywa kluczową rolę w regulacji powstawania biologicznie aktywnych estrogenów. Ekspresja genu jest indukowana przez insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF)-II poprzez szlak sygnałowy PI3-kinaza/Akt-NF-κB w komórkach PC-3. Może indukować produkcję estrogenu i rakotwórczość za pośrednictwem estrogenu. Gen ten może stanowić obiecujący cel w leczeniu rakotwórczości, w której pośredniczą estrogeny. Ekspresja STS może być zmniejszona w procesie raka jelita grubego. Maślan sodu (NaBu) może również zwiększać jego ekspresję w komórkach CRC (raka jelita grubego).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74049
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka Anna Rawłuszko et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 67(7), 577-582 (2013-08-07)
Colorectal cancer (CRC) is considered an estrogen-dependent malignancy, and intratissue estrogen concentration can be controlled by steroid sulfatase (STS). Little is known about changes in the expression of STS during the development of CRC. Therefore, we analysed the STS mRNA
Xia Ren et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 150, 54-63 (2015-03-31)
Epithelial ovarian cancer (EOC) accounts for about 90% of malignant ovarian tumors, and estrogen is often implicated in disease progression. We therefore compared the potential for gating of estrogen action via pre-receptor metabolism in normal human ovarian surface epithelium (OSE)
P J O'Shaughnessy et al.
Molecular human reproduction, 19(3), 177-187 (2012-12-01)
The human feto-maternal unit produces large amounts of steroid hormones, particularly estrogens, during the second and third trimesters. The fetal adrenal gland and the placenta are considered the principal tissues driving steroid production but the fetal liver is likely to
Chul-Hoon Sung et al.
Toxicology letters, 223(2), 109-115 (2013-09-24)
Human steroid sulfatase (STS) plays an important role in regulating the formation of biologically active estrogens and may be a promising target for treating estrogen-mediated carcinogenesis. The molecular mechanism of STS gene expression, however, is still not clear. Growth factors
Na Sun et al.
Clinical chemistry, 65(10), 1276-1286 (2019-09-08)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare tumor with variable prognosis even within the same tumor stage. Cancer-related sex hormones and their sulfated metabolites in body fluids can be used as tumor markers. The role of steroid sulfation in ACC has