Przejdź do
WP61MNT00
Chemical Duty Pump maintenance kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki25 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
600,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
This item includes parts for catalog numbers WP6111560, WP6122050, WP6110060
This item is a kit composed of the following items:
(1) Diaphragm, (1) Diaphragm Liner, (1) O-ring gasket, (4) Head screws, (2) Handle screws
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WP62MNT00WP61RBD00WP62RBDNA
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)