Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek nabłonka dróg oddechowych, niezawierająca czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli in vitro komórek nabłonkowych z dużych dróg oddechowych. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek nabłonka dróg oddechowych koni, świń, myszy, nietoperzy i szczurów. Zalecana dla: ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEpC) ludzkich komórek nabłonka tchawicy (HTEpC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 vial |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek nabłonka dróg oddechowych
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?