Kluczowe dokumenty
HPA002532
Sigma-Aldrich
ANTI-TWNK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IOSCA, Anti-TWINKLE, Anty-C10orf2, Anty-FLJ21832, Anty-PEO1, Anty-PEO, Anty-TWINL
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SKAPEFEDSEEVRRIWNRAIPLWELPDQEEVQLADTMFGLTKVTDDTLKRFSVRYLRPARSLVFPWFSPGGSGLRGLKLLEAKCQGDGVSYEETTIPRPSAYHNLFGLPLISRRDAEVVLTSRELDSLALNQSTG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C10orf2(56652)
Immunogen
rekombinowane białko znakowane epitopem helikazy twinkle mtDNA (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
C10orf2, białko twinkle, koduje mitochondrialną primazę-helikazę niezbędną do replikacji mitochondrialnego DNA. Stwierdzono, że może ono nieefektywnie odwijać międzycząsteczkową i wewnątrzcząsteczkową strukturę G-kwadrupleksu DNA. Recesywna mutacja C10orf2 powoduje dziecięcą ataksję rdzeniowo-móżdżkową (IOSCA) z polineuropatią czuciowo-ruchową i miopatią. Jest również związana z zespołem wątrobowo-mózgowym i autosomalnym dominującym PEO (adPEO).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86625
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroyuki Morino et al.
Neurology, 83(22), 2054-2061 (2014-10-31)
To identify the genetic cause in 2 families of progressive ataxia, axonal neuropathy, hyporeflexia, and abnormal eye movements, accompanied by progressive hearing loss and ovarian dysgenesis, with a clinical diagnosis of Perrault syndrome. Whole-exome sequencing was performed to identify causative
Mi-Hyun Park et al.
Neurogenetics, 15(3), 171-182 (2014-05-13)
Recessive mutations in chromosome 10 open reading frame 2 (C10orf2) are relevant in infantile-onset spinocerebellar ataxia (IOSCA). In this study, we investigated the causative mutation in a Korean family with combined phenotypes of IOSCA, sensorimotor polyneuropathy, and myopathy. We investigated
Sanjay Kumar Bharti et al.
The Journal of biological chemistry, 289(43), 29975-29993 (2014-09-07)
Mitochondrial DNA deletions are prominent in human genetic disorders, cancer, and aging. It is thought that stalling of the mitochondrial replication machinery during DNA synthesis is a prominent source of mitochondrial genome instability; however, the precise molecular determinants of defective
Viktoriya Peeva et al.
Nature communications, 9(1), 1727-1727 (2018-05-02)
Emerging gene therapy approaches that aim to eliminate pathogenic mutations of mitochondrial DNA (mtDNA) rely on efficient degradation of linearized mtDNA, but the enzymatic machinery performing this task is presently unknown. Here, we show that, in cellular models of restriction