Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
HPA002357
Sigma-Aldrich
Anti-SLMAP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sarcolemmal membrane-associated protein, Anti-Sarcolemmal-associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TTDAQMDEQDLNEPLAKVSLLKALLEEERKAYRNQVEESTKQIQVLQAQLQRLHIDTENLREEKDSEITSTRDELL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLMAP(7871)
Opis ogólny
SLMAP (sarcolemma associated protein) należy do białek zakotwiczonych w ogonie, składających się z kilku funkcjonalnych domen. Duże regiony struktury zwiniętej cewki składają się z domeny związanej z głowicą widelca, domeny RecN, dwóch domen suwaka leucynowego i domeny kotwiczącej ogon. Jest wszechobecny w mięśniach poprzecznie prążkowanych, w tym w sercu, mięśniu sercowym, płaszczkowatym i mięśniach gładkich.
Immunogen
sarcolemma associated protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLMAP (białko związane z sarkolemą) jest zaangażowane w różne funkcje komórkowe, takie jak apoptoza, translokacja białek i fuzja błon w organellach. Działa jako nowy regulator funkcji serca w retikulum sarkoplazmatycznym. W aktywności serca pomaga w sprzężeniu pobudzenie-skurcz (E-C). Wykazuje ekspresję specyficzną dla tkanki i odgrywa ważną rolę w elektrofizjologii serca, a także funkcji skurczowej in vivo. Mutacja w SLMAP może powodować zespół Brugadów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86520
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisabeth Bankell et al.
Scientific reports, 14(1), 13321-13321 (2024-06-11)
Myocardin-related transcription factors (MRTFs: myocardin/MYOCD, MRTF-A/MRTFA, and MRTF-B/MRTFB) suppress production of pro-inflammatory cytokines and chemokines in human smooth muscle cells (SMCs) through sequestration of RelA in the NF-κB complex, but additional mechanisms are likely involved. The cGAS-STING pathway is activated
J T Wigle et al.
The Journal of biological chemistry, 272(51), 32384-32394 (1998-01-24)
Two overlapping cDNAs encoding a novel sarcolemmal associated protein (SLAP) were isolated from a cardiac cDNA expression library by immunoscreening with anti-sarcolemmal antibodies. Further characterization of these clones showed that they belonged to a family of related cDNAs that potentially
Taisuke Ishikawa et al.
Circulation. Arrhythmia and electrophysiology, 5(6), 1098-1107 (2012-10-16)
Mutations in genes including SCN5A encoding the α-subunit of the cardiac sodium channel (hNav1.5) cause Brugada syndrome via altered function of cardiac ion channels, but more than two-thirds of Brugada syndrome remains pathogenetically elusive. T-tubules and sarcoplasmic reticulum are essential
Li Liu et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 459-459 (2022-08-02)
Differentiation of smooth muscle cells (SMCs) depends on serum response factor (SRF) and its co-activator myocardin (MYOCD). The role of MYOCD for the SMC program of gene transcription is well established. In contrast, the role of MYOCD in control of
Karl Swärd et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(6), C1128-C1142 (2019-08-29)
Myocardin (MYOCD) is a critical regulator of smooth muscle cell (SMC) differentiation, but its transcriptional targets remain to be exhaustively characterized, especially at the protein level. Here we leveraged human RNA and protein expression data to identify novel potential MYOCD