Merck
HPA001566
Sigma-Aldrich
Anti-CYB5R3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B5R antibody produced in rabbit, Anti-Cytochrome b5 reductase 3 antibody produced in rabbit, Anti-Diaphorase-1 antibody produced in rabbit, Anti-NADH-cytochrome b5 reductase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
SGLLVYQGKGKFAIRPDKKSNPIIRTVKSVGMIAGGTGITPMLQVIRAIMKDPDDHTVCHLLFANQTEKDILLRPELEELRNKHSARFKLWYTLDRAPEAWDYGQGFVNEEMIRDHLPPPEEEPLVLMCGPPPMIQYACLPNLDH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYB5R3(1727)
Immunogen
NADH-cytochrome b5 reductase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-CYB5R3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CYB5R3 (reduktaza cytochromu b5 3) koduje reduktazę cytochromu b5, która może występować w formie związanej z błoną w komórce somatycznej lub w formie rozpuszczalnej w erytrocytach. Forma związana z błoną jest zakotwiczona w ER i bierze udział w desaturacji i wydłużaniu kwasów tłuszczowych, biosyntezie cholesterolu i metabolizmie leków. Posiada zarówno domeny wiążące błonę, jak i domeny katalityczne. Rozpuszczalna forma ma tylko domenę katalityczną i działa w redukcji methemoglobiny. Bierze udział w regulacji stosunku NAD+/NADH, co z kolei wpływa na metabolizm tlenowy i procesy starzenia. Defekty tego genu powodują methemoglobinemie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73379
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heyka H Jakobs et al.
PloS one, 9(8), e105371-e105371 (2014-08-22)
The mitochondrial amidoxime reducing component mARC is the fourth mammalian molybdenum enzyme. The protein is capable of reducing N-oxygenated structures, but requires cytochrome b5 and cytochrome b5 reductase for electron transfer to catalyze such reactions. It is well accepted that
Rafael de Cabo et al.
Aging, 2(1), 63-68 (2009-01-01)
Aging results from a complex and not completely understood chain of processes that are associated with various negative metabolic consequences and ultimately leads to senescence and death. The intracellular ratio of pyridine nucleotides (NAD(+)/NADH), has been proposed to be at
Sophia Rixen et al.
The Journal of biological chemistry, 294(46), 17593-17602 (2019-09-27)
The mitochondrial amidoxime-reducing component (MARC) is a mammalian molybdenum-containing enzyme. All annotated mammalian genomes harbor two MARC genes, MARC1 and MARC2, which share a high degree of sequence similarity. Both molybdoenzymes reduce a variety of N-hydroxylated compounds. Besides their role
Sidse Ehmsen et al.
Cell reports, 27(13), 3927-3938 (2019-06-27)
Tumor eradication may be greatly improved by targeting cancer stem cells (CSCs), as they exhibit resistance to conventional therapy. To gain insight into the unique biology of CSCs, we developed patient-derived xenograft tumors (PDXs) from ER- breast cancers from which