Przejdź do
HS120622
MagFuge® High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120622
Compatibility:
Heathrow Scientific HS10050
Parameter:
12,500 rpm speed (max.), 9,783 × g max. RCF
Feature:
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120622
parameter
12,500 rpm speed (max.), 9,783 × g max. RCF
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
General description
High speed rotor for MagFuge.
Legal Information
MagFuge is a registered trademark of Heathrow Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120623HS100504HS100503
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120622
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120623
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100504
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100503
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
compatibility
-
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
feature
to hold 6 x 5 mL tubes
feature
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
parameter
12,500 rpm speed (max.), 9,783 × g max. RCF
parameter
12,500 rpm speed (max.), 9,783 × g max. RCF
parameter
-
parameter
9,800 × g max. RCF
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)