Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA000866
Sigma-Aldrich
Anti-SYNJ2BP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-COX16-like protein C14orf112, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
NGRVDYLVTEEEINLTRGPSGLGFNIVGGTDQQYVSNDSGIYVSRIKENGAAALDGRLQEGDKILSVNGQDLKNLLHQDAVDLFRNAGYAVSLRVQHRLQVQNGPIGHRGEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX16(51241)
Opis ogólny
Białko wiążące synaptojaninę-2 jest białkiem kodowanym przez gen SYNJ2BP u ludzi. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q24.2. Stwierdzono, że ulega on ekspresji głównie w komórkach łodygi.
Immunogen
COX16-like protein C14orf112, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SYNJ2BP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące synaptojaninę-2 jest białkiem negatywnie regulującym tworzenie komórek wierzchołkowych poprzez promowanie sygnalizacji δ-Notch. Hamuje również migrację komórek śródbłonka, proliferację i angiogenezę indukowaną przez VEGF. Białko pomaga w regulacji endocytozy receptorów aktywiny typu II (ActRII) poprzez szlak zależny od Ral/RalBP1, a wymiana GDP-GTP Ral ma kluczowe znaczenie dla tej regulacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70409
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Oehl-Jaschkowitz et al.
American journal of medical genetics. Part A, 164A(3), 620-626 (2013-12-21)
Interstitial deletions of chromosome band 14q24.1q24.3 are apparently very rare. We report on three unrelated patients with overlapping de novo deletions of sizes 5.4, 2.8, and 2.3 Mb in this region. While some clinical problems such as intestinal malrotation, cryptorchidism, and
Correction: Proteomic mapping of cytosol-facing outer mitochondrial and ER membranes in living human cells by proximity biotinylation.
Victoria Hung et al.
eLife, 8 (2019-08-06)
M Gordian Adam et al.
Circulation research, 113(11), 1206-1218 (2013-09-13)
The formation of novel blood vessels is initiated by vascular endothelial growth factor. Subsequently, DLL4-Notch signaling controls the selection of tip cells, which guide new sprouts, and trailing stalk cells. Notch signaling in stalk cells is induced by DLL4 on
Nicolò Ilacqua et al.
Biology direct, 17(1), 37-37 (2022-12-03)
In mouse liver hepatocytes, nearly half of the surface area of every mitochondrion is covered by wrappER, a wrapping-type of ER that is rich in fatty acids and synthesizes lipoproteins (VLDL) (Anastasia et al. in Cell Rep 34:108873, 2021; Hurtley
Hema Saranya Ilamathi et al.
iScience, 26(7), 107180-107180 (2023-08-03)
Mitochondria are multifaceted organelles crucial for cellular homeostasis that contain their own genome. Mitochondrial DNA (mtDNA) replication is a spatially regulated process essential for the maintenance of mitochondrial function, its defect causing mitochondrial diseases. mtDNA replication occurs at endoplasmic reticulum (ER)-mitochondria