Kluczowe dokumenty
HLTUD002C
Sigma-Aldrich
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor
cel-miR-243-3p, Negative Control 2, Sequence from Caenorhabditis elegans with no homology to human and mouse gene sequences
Synonim(y):
Tough Decoy, TuD
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
liquid
stężenie
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
sekwencja dojrzała
CGGUACGAUCGCGGCGGGAUAUC
numer dostępu Sanger dla cząsteczek dojrzałych/niedojrzałych
numer dostępu Sanger microRNA
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Poszczególne inhibitory lenti microRNA są projektowane przy użyciu zastrzeżonego algorytmu, który opiera się na pracy Haraguchi, T, et al. i we współpracy z dr Hideo Iba z Uniwersytetu Tokijskiego. Wiadomo, że miRNA regulują ekspresję genów na różne sposoby, w tym poprzez represję translacji, rozszczepianie mRNA i deadenylację. Lentiwirusowe inhibitory mikroRNA są klonowane do wektora TRC2-pLKO-puro. Współtransfekcja tego wektora do odpowiedniej linii komórkowej z kompatybilnymi plazmidami pakującymi wytwarza cząsteczki wirusowe, które można wykorzystać do transdukcji komórek ssaków. Dodatkowo, wektor zawiera posttranskrypcyjny element regulacyjny 2 (WPRE), pozwalający na zwiększoną ekspresję transgenów dostarczanych przez wektory lentiwirusowe. Ten wektor lentiwirusowy zawiera również gen oporności na puromycynę do selekcji komórek.
  • Umożliwia silne hamowanie pożądanego miRNA
  • Format dostarczania lentiwirusowego pozwala na skuteczne dostarczanie inhibitora do szerokiej gamy typów komórek.
  • Umożliwia długotrwałe hamowanie bez konieczności powtarzania transfekcji
Inne uwagi
Based on miRBase V19 Mature ID
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruben Aquino-Martinez et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(1), 135-144 (2018-10-16)
Developing novel approaches to treat skeletal disorders requires an understanding of how critical molecular factors regulate osteoblast differentiation and bone remodeling. We have reported that (1) retinoic acid receptor-related orphan receptor beta (Rorβ) is upregulated in bone samples isolated from
Yang Wang et al.
Journal of cellular biochemistry (2019-03-02)
Spinal cord injury (SCI) has been a major burden on the society because of the high rate of disability. Receptor-interacting protein 3 (RIP3)-mediated necroptosis is a newly discovered pathway of programmed cell death and is involved in multiple pathologies of