Merck
HLP301
Sigma-Aldrich
Normalne ludzkie komórki gwiaździste wątroby; pasaż 1
Single-Donor Cryopreserved Stellate cells isolated from human livers, high viability, and characterized by cell specific markers
Synonim(y):
Homogeniczna populacja wyizolowana z całych ludzkich wątrób
Wybierz wielkość
HLP301-100K
2340,00 zł
HLP301-200K
3520,00 zł
HLP301-250K
4110,00 zł
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
HLP301-100K
2340,00 zł
HLP301-200K
3520,00 zł
HLP301-250K
4110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
NACRES:
NA.81
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human liver
Formularz
frozen liquid
opakowanie
pkg of 1 vial (contains ≥0.1 million cells)
pkg of 1 vial (contains ≥0.2 million cells)
pkg of 1 vial (contains ≥0.25 million cells)
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki gwiaździste wątroby (HSC), zwane również komórkami magazynującymi witaminę A, lipocytami, komórkami śródmiąższowymi, komórkami magazynującymi tłuszcz lub komórkami Ito, to komórki wątroby, które istnieją w przestrzeni między komórkami miąższowymi a sinusoidalnymi komórkami śródbłonka zrazika wątrobowego. Komórki gwiaździste pomagają przechowywać 80% witaminy A w całym organizmie w postaci palmitynianu retinylu w kropelkach lipidów w cytoplazmie. HSC są również odpowiedzialne za homeostazę witaminy A. Pierwotne komórki gwiaździste wątroby są izolowane z całych ludzkich wątrób i są wykorzystywane przez naukowców do badania raka wątroby, zwłóknienia oraz rozwoju i regeneracji wątroby1. HSC mają gwiaździsty wygląd i po aktywacji mogą nabyć kurczliwą morfologię podobną do miofibroblastów, co jest niezbędnym krokiem w zwłóknieniu. W zwłóknieniu aktywowane komórki gwiaździste wykazują utratę zmagazynowanej witaminy A i zwiększoną syntezę kolagenu, wraz z innymi składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej.
Zastosowanie
Komórki gwiaździste są idealne do badań nad: przewlekłym uszkodzeniem wątroby, toksycznością, aktywacją i różnicowaniem, inicjacją i progresją NAFLD i NASH, zwłóknieniem i nie tylko. Oferujemy dopasowane zestawy komórek gwiaździstych od tego samego dawcy co hepatocyty, które mogą być wykorzystywane w systemach współhodowli w celu lepszej symulacji złożonego mikrośrodowiska wątroby i uzyskania wglądu w różne choroby i stany związane z wątrobą.
Cechy i korzyści
Nasze kriokonserwowane wątrobowe komórki gwiaździste pochodzą z ludzkiej wątroby, a każdy dawca wyraził udokumentowaną zgodę na wykorzystanie narządów lub tkanek niepodlegających przeszczepieniu do celów badawczych. Komórki są kriokonserwowane po zakończeniu hodowli pierwotnej. Każda partia przechodzi testy pod kątem określonych markerów komórkowych i jest objęta gwarancją ≥70% żywotności po rozmrożeniu. Ponadto wszystkie komórki zostały przetestowane pod kątem nieobecności wirusów HIV, HBV, HCV, Syphillis i zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grzybów, bakterii i mykoplazmy).
Ostrzeżenie
Każdy dawca jest testowany i uznawany za niereaktywnego wobec wirusowego DNA HIV-1, HIV-2, HTLV I, HTLV II, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C. Jednak żaden znany test nie daje całkowitej pewności, że wirusy wywołujące HIV-1, HIV-2, HTLV I, HTLV II, zapalenie wątroby typu B i zapalenie wątroby typu C nie są obecne. Podczas obchodzenia się z komórkami pochodzenia ludzkiego należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia biologiczne ze względu na ich potencjalnie niebezpieczny charakter. Wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego powinny być obsługiwane na poziomie BSL-2 (poziom bezpieczeństwa biologicznego 2) lub wyższym.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hepatic stellate cells in liver development, regeneration, and cancer
Chunyue Yin, Kimberley J Evason, Kinji Asahina, Didier Y R Stainier
The Journal of Clinical Investigation, 123(5), 1902-1910 (2013)
Produkty
Explore answers to frequently asked questions (FAQs) about culturing primary human hepatocytes and other liver cells including Stellate cells, Kupffer cells, Sinusoidal Endothelial cells, and more.
Protokoły
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Powiązane treści
Explore our primary liver cells collection, including primary human Hepatocytes (PHH), spheroid-qualified Hepatocytes, Kupffer cells, Stellate cells, Cholangiocytes, and Sinusoidal Endothelial cells.
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.