Kluczowe dokumenty
H9378
Heptanoic acid
≥97%
Synonim(y):
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
granice wybuchowości
10.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4221 (lit.)
tw
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter