Kluczowe dokumenty
H8787
HA 14-1
≥95% (CHN/NMR), powder
Synonim(y):
2-Amino-6-bromo-α-cyano-3-(ethoxycarbonyl)-4H-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester, Ethyl [2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)]-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (CHN/NMR)
Postać
powder
rozpuszczalność
DMSO: 26 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C#N)C1c2cc(Br)ccc2OC(N)=C1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H17BrN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
Klucz InChI
SXJDCULZDFWMJC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... BCL2(596)
mouse ... BCL2(12043)
rat ... BCL2(24224)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3