Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H41NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Application
N,N-dimetylosfingozyna została użyta jako wzorzec wewnętrzny w chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) do ilościowego oznaczania psychozyny w fibroblastach myszy typu twitcher (TWI) i dzikiego.[1][2] Został on również wykorzystany jako inhibitor kinazy sfingozynowej (SphK) w celu zbadania roli SphK w zwiększaniu ekspresji chemokin za pośrednictwem lipopolisacharydu (LPS).[3]
Biochem/physiol Actions
N,N-dimetylofingozyna (DMS) jest endogennym metabolitem sfingozyny wytwarzanym w różnych tkankach i liniach komórek nowotworowych. N,N-dimetylosfingozyna jest silnym inhibitorem kinazy sfingozynowej. Poziomy DMS są podwyższone w rdzeniu kręgowym i przyczyniają się do allodynii w modelu bólu neuropatycznego po przecięciu nerwu.
N,N-dimetylosfingozyna jest endogennym metabolitem sfingozyny wytwarzanym w różnych tkankach i liniach komórek nowotworowych. N,N-dimetylosfingozyna jest silnym inhibitorem kinazy sfingozynowej.
Features and Benefits
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form film | form powder | form powder | form waxy solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color colorless | color white | color - | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetylofingozyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?