Kluczowe dokumenty
H8508
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Synonim(y):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
Beilstein:
1841007
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Klucz InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?