Merck
H7165
Sigma-Aldrich
Anti-HtrA2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-High Temperature Requirement protein A2, Anti-HtrA serine peptidase-2, Anti-OMI, Anti-PARK13, Anti-PRSS25, Anti-Protease, Serine, 25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using rat liver microsomal fraction
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA2(27429)
mouse ... Htra2(64704)
rat ... Htra2(297376)
Opis ogólny
Wymagające wysokiej temperatury białko A2 (HtrA2) lub peptydaza serynowa 2 należy do rodziny proteaz serynowych HtrA. Jest to mitochondrialna proteaza serynowa, która składa się z N-końcowej sekwencji lokalizacji mitochondrialnej (MLS), domeny wiążącej inhibitor białka apoptozy (IAP) (IBM) i pojedynczej C-końcowej domeny PDZ. Posiada również domenę transbłonową i domenę proteazy serynowej. Gen HTRA2 jest mapowany na ludzki chromosom 2p13.1.
Specyficzność
Anty-HtrA2 (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki i szczurzy HtrA2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HtrA2 (C-końcowe) wytwarzane u królika może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Wymagające wysokiej temperatury białko A2 (HtrA2) wykazuje aktywność endoproteolityczną poprzez rozszczepianie nieprawidłowo sfałdowanych białek i innych białek komórkowych. Jest niezbędne dla homeostazy mitochondriów i reguluje apoptozę poprzez wiele szlaków, w tym śmierć komórkową zależną i niezależną od kaspaz. Dojrzały HtrA2, poprzez swoją domenę wiążącą IAP, sprzyja neutralizacji inhibitorów białek apoptozy (IAP) poprzez promowanie aktywacji kaspaz zależnej od cytochromu c. Mutacje inaktywujące gen HtrA2 są związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. Mutacja w genie HtrA2 jest również związana z zespołami mitochondrialnymi o wczesnym początku, w tym z kwasicą 3-metyloglutakonową. Warianty HtrA2 są odpowiedzialne za dziecięcą neurodegenerację, dysfunkcję mitochondriów i promują apoptozę.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dorota Zurawa-Janicka et al.
Expert opinion on therapeutic targets, 14(7), 665-679 (2010-05-18)
The HtrA family proteins are serine proteases that are involved in important physiological processes, including maintenance of mitochondrial homeostasis, apoptosis and cell signaling. They are involved in the development and progression of several pathological processes such as cancer, neurodegenerative disorders
L Vande Walle et al.
Cell death and differentiation, 15(3), 453-460 (2008-01-05)
The HtrA family refers to a group of related oligomeric serine proteases that combine a trypsin-like protease domain with at least one PDZ interaction domain. Mammals encode four HtrA proteases, named HtrA1-4. The protease activity of the HtrA member HtrA2/Omi
Hyo-Jin Park et al.
The Journal of biological chemistry, 281(45), 34277-34287 (2006-09-14)
The processing and metabolism of amyloid precursor protein (APP) is a major interest in Alzheimer disease (AD) research, because not only amyloid beta (Abeta) peptide, but also cellular or mitochondrial APP are intimately involved in cellular dysfunction and AD pathogenesis.
Monika Oláhová et al.
Journal of inherited metabolic disease, 40(1), 121-130 (2016-10-04)
Mitochondrial diseases collectively represent one of the most heterogeneous group of metabolic disorders. Symptoms can manifest at any age, presenting with isolated or multiple-organ involvement. Advances in next-generation sequencing strategies have greatly enhanced the diagnosis of patients with mitochondrial disease