Merck
H7290
Sigma-Aldrich
Anti-HtrA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-High Temperature Requirement protein A2, Anti-HtrA serine peptidase 2, Anti-Omi, Anti-PARK13, Anti-PRSS25, Anti-Protease, Serine, 25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36 kDa (also 50 kDa band corresponding to HtrA2 precursor)
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using rat liver microsomal fraction and HEK-293 cells expressing human HTRA2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA2(27429)
rat ... Htra2(297376)
Opis ogólny
Wymagające wysokiej temperatury białko A2 (HtrA2) należy do rodziny proteaz serynowych HtrA. Białko to znajduje się w mitochondriach i składa się z N-końcowej sekwencji lokalizacji mitochondrialnej (MLS), domeny wiążącej inhibitor białka apoptozy (IAP) (IBM), pojedynczej C-końcowej domeny PDZ, która pośredniczy w interakcji białko-białko, oraz konserwatywnej domeny katalitycznej proteaz serynowych. Gen HTRA2 znajduje się na ludzkim chromosomie 2p13.1.
Specyficzność
Anty-HtrA2 specyficznie rozpoznaje ludzki i szczurzy HtrA2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HtrA2 wytwarzane u królika może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Wymóg wysokiej temperatury A2 (HtrA2) wykazuje aktywność endoproteolityczną poprzez rozszczepianie nieprawidłowo sfałdowanych białek i innych białek komórkowych. Białko to posiada aktywność proteazy, która jest wymagana do homeostazy mitochondriów. HtrA2 jest uwalniane z mitochondriów jako dojrzała forma w odpowiedzi na bodźce apoptotyczne i jest zaangażowane w regulację apoptozy poprzez wiele szlaków, w tym śmierć komórkową zależną i niezależną od kaspaz. Dojrzała HtrA2 promuje zależną od cytochromu c aktywację kaspaz poprzez neutralizację inhibitorów białek apoptozy (IAP). Mutacje inaktywujące HtrA2 są związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Generation of a human iPSC line CIBi007-A from a patient with young-onset Parkinson?s disease carrying variants in PRKN and HTRA2
Yan Y, et al.
Stem Cell Research, 47, 101905-101905 (2020)
Autocatalytic processing of HtrA2/Omi is essential for induction of caspase-dependent cell death through antagonizing XIAP
Seong Y M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(36), 37588-37596 (2004)
Yubo Yan et al.
Stem cell research, 47, 101905-101905 (2020-07-21)
Variations in PRKN or HTRA2 are associated with Parkinson's disease. We generated a human induced pluripotent stem cell (iPSC) line CIBi007-A from a patient with young-onset Parkinson's disease (YOPD) who carried variants in PRKN and HTRA2. The generated iPSCs resembled
The mitochondrial serine protease HtrA2/Omi: an overview
Walle L V, et al.
Cell Death and Differentiation, 15(3), 453-460 (2008)