Merck
H6785
Sigma-Aldrich
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraene-(2-biotinyl)hydrazide
≥98%, ethanol solution
Synonim(y):
15(S)-HETE−biotin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
ethanol solution
εmax
23,000 at 236 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C30H48N4O4S/c1-2-3-13-18-24(35)19-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-21-27(36)33-34-28(37)22-17-16-20-26-29-25(23-39-26)31-30(38)32-29/h4-5,8-11,14,19,24-26,29,35H,2-3,6-7,12-13,15-18,20-23H2,1H3,(H,33,36)(H,34,37)(H2,31,32,38)/b5-4-,10-8-,11-9-,19-14+/t24-,25-,26-,29-/m0/s1
Klucz InChI
CVMXPPQBNJUHBS-DJDVYCAUSA-N
Zastosowanie
May be used to detect 15(S)-HETE binding proteins and/or receptors.
Działania biochem./fizjol.
Potent 5-lipoxygenase inhibitor.
Inne uwagi
15(S)-HETE is a major arachidonic acid metabolite produced from the 15-lipoxygenase pathway.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C