Histo/Zyme to stabilizowany enzym proteolityczny w roztworze buforowym, stosowany do demaskowania miejsc immunoreaktywnych zmienionych przez utrwalanie i/lub proces osadzania. Obróbka enzymem proteolitycznym w immunohistochemii (IHC) jest wymagana do strawienia nadmiaru wiązań i odsłonięcia antygenu. Zastosowanie Histo/Zyme skutkuje lepszym barwieniem niż tradycyjnie stosowane wstępne obróbki enzymatyczne, takie jak pepsyna i trypsyna. Co więcej, Histo/Zyme wymaga jedynie krótkiej inkubacji w temperaturze pokojowej. Przeprowadzenie odzyskiwania antygenu za pomocą Histo/Zyme pozwoli na rozcieńczenie przeciwciała pierwotnego od 5 do 10 razy i uzyskanie optymalnego barwienia.