Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
biological source
Porcine stomach
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for immunohistochemistry | description >98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting | description - | description - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) hematology |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| biological source Porcine stomach | biological source - | biological source - | biological source - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?