Merck
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
156-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
On1nnc2ccccc12
Działania biochem./fizjol.
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
Piktogramy
Exploding BombExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
1 - Explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)