Merck
H0784
Sigma-Aldrich
Hybri-slips
L × W × thickness 60 mm × 24 mm × 0.25 mm
Synonim(y):
hybridization cover, polycarbonate hybridization cover
Wybierz wielkość
100 EA
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
307,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 716024
dł. × szer. × grubość
60 mm × 24 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
  • Constant probe concentration - Unlike glass cover slips, Hybri-slips do not adsorb probes.
  • Ready-to-use - Hybri-slips do not require pre-treatment prior to use.
  • Avoid RNA degradation - Hybri-slips are supplied RNAse-free and are protected from contamination by clean-release liners.
  • Durable - Hybri-slips remain flat even at elevated temperatures.
Zastosowanie
Hybri-slips have been used on slides in microarray hybridization.[1] They have also been used for in situ hybridization.[2][3]
Hybri-slips are hydrophobic cover slips for in situ hybridization, in situ PCR, and hybridization to genomic arrays on glass slides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The tagged microarray marker (TAM) method for high-throughput detection of single nucleotide and indel polymorphisms.
Jing R, et al.
Nature Protocols, 2, 168-177 (2007)
Expression patterns of Passiflora edulis APETALA1/FRUITFULL homologues shed light onto tendril and corona identities.
Scorza LC, et al.
EvoDevo, 8, doi: 10-doi: 10 (2017)
Rachele Macirella et al.
International journal of molecular sciences, 17(3), 361-361 (2016-03-16)
Mercury (Hg) is a highly hazardous pollutant widely used in industrial, pharmaceutical and agricultural fields. Mercury is found in the environment in several forms, elemental, inorganic (iHg) and organic, all of which are toxic. Considering that the liver is the