Merck
SAB4200692
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw glutationo-S-transferazie(GST), mysie monoklonalne
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Glutation-S-transferaza
Wybierz wielkość
100 μL
1862,00 zł
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1862,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GST-2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.5 μg/mL
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko glutationo-S-transferazie (GST), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy GST-2 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych oczyszczonym rekombinowanym białkiem fuzyjnym GST. Glutation-S-transferaza (GST) jest białkiem o masie 26 kDa występującym w komórkach eukariotycznych. Należy do rodziny enzymów detoksykacyjnych fazy II.
Immunogen
oczyszczone rekombinowane białko fuzyjne GST
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Glutathione-S-Transferase (GST), Mouse monoclonal zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • dot blotting
  • autoradiografia
  • immunofluorescencja
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Glutation-S-transferaza (GST) pomaga katalizować koniugację elektrofilowych substratów do zredukowanej formy glutationu (GSH). Inżynieria genetyczna wykorzystuje glutation-S-transferazę (z pasożytniczego robaka Schistosoma japonicum) do stworzenia systemu fuzji genów GST do produkcji białek rekombinowanych znakowanych GST. Białka fuzyjne GST zostały z powodzeniem zademonstrowane w badaniach struktury i funkcji obejmujących interakcje białko-białko i białko DNA za pomocą testów ściągania GST.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MLL3 promotes the senescence of esophageal squamous cell carcinoma
Xia M, et al.
OncoTargets and Therapy, 12, 1575-1575 (2019)
Manhui Xia et al.
OncoTargets and therapy, 12, 1575-1582 (2019-03-19)
Senescence has been recognized as a mechanism for the suppression of tumorigenesis. However, how the senescence is regulated is not fully understood. The present study aims to elucidate MLL3-mediated regulation of senescence. MLL3 protein levels in esophageal squamous cell carcinoma
Viral pathogens hitchhike with insect sperm for paternal transmission
Mao Q, et al.
Nature Communications, 10(955), 1-10 (2019)
Naveen Malik et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 101(6), 1411-1429 (2019-11-09)
Mediator, a multisubunit co-activator complex, regulates transcription in eukaryotes and is involved in diverse processes in Arabidopsis through its different subunits. Here, we have explored developmental aspects of one of the rice Mediator subunit gene OsMED14_1. We analyzed its expression
Min May Wong et al.
Plant, cell & environment, 47(1), 24-37 (2023-09-20)
Phosphorylation of AT Hook-Like 10 (AHL10), one of the AT-hook family of plant-specific DNA binding proteins, is critical for growth suppression during moderate severity drought (low water potential, ψw ) stress. To understand how AHL10 phosphorylation determines drought response, we