Kluczowe dokumenty
GN662102
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
24 well, suspension
Synonim(y):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały:
polystyrene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 662102
dostępność
available only in China
Zastosowanie
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates are suitable for suspension culture cells and hybridoma cells.
Cechy i korzyści
  • Detectable DNase-, RNase-, human DNA-free
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • The lid enables gas exchange with minimal evaporation
  • Single-position lids prevent cross-contamination
  • Well coding with alphanumeric values
  • Packaging is easy to open
  • Compatible with automated systems
  • Suitable for automation and all common instruments
  • High clarity and low autofluorescence
  • Hydrophobic surface
Informacje prawne
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)