GL11480
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
Synonim(y):
DMT-locG(ib) amidite
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
soluble, clear, colorless
Absorpcja
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for PerkinElmer
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?