Przejdź do
C113000
DMT-dC(ac) Phosphoramidite
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Synonim(y):
DMT-dC(ac) Amidite, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 x 5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
2640,00 zł
6 x 10 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
4600,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6740,00 zł
6 x 20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8610,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74 800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H50N5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.84
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Solubility:
water: insoluble
Storage temp.:
-10 to -25°C
2640,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
mol wt
771.85 g/mol
packaging
pkg of 6 × 10 g C113000-6x10G (16 oz Bottle)
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
solubility
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
General description
Proligo′s DNA phosphoramidites lead to high-yield and high-quality oligonucleotides due to their high coupling efficiency. The deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. DMT-dC(ac) Phosphoramidite is an acetyl-protected DNA phosphoramidite used in fast deprotection chemistry for the rapid and high-yield synthesis of high-purity oligonucleotides. The product belongs to MerMade synthesizers.
Features and Benefits
Key Features of dC(ac):
  • Ultrafast deprotection: 10 minutes at 65°C with AMA reagent
  • Key component in oligonucleotide synthesis
  • Industry standard for fast deprotection chemistry
  • Operating for AMA deprotection methods without changes
  • Consistent lot-to-lot high purity and performance
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C113040C113030C113060
description
≥99.0% (reversed phase HPLC)
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac) Phosphoramidite
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)