Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4470,00 zł 3129,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H60N7O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
913.99
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
3129,00 zł
Cena katalogowa4470,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200, 300 |
| assay ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?