GERPN2209
ECL™ Western Blotting Detection Reagents
Cytiva RPN2209
Synonim(y):
Odczynniki do Western blot, Odczynniki do wykrywania ECL
Wybierz wielkość
1660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1660,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN2209
kolor
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odczynniki te wykorzystują ulepszoną detekcję opartą na luminolu, która jest odpowiednia dla wszystkich rutynowych metod Western Blotting. Odczynniki do detekcji 7699 Western Blotting w połączeniu z membranami 7258 7699 tworzą kompletne rozwiązanie do aplikacji Western blot.
Zawartość zawiera:
GERPN2109, 62,5 ml każdy z 7699 odczynników do detekcji 1 i 2 (1000 cm2)
GERPN2209, 125 ml każdy (2000 cm2)
GERPN2106, 250 ml każdy (4000 cm2)
GERPN2134, 375 ml każdy (6000 cm2)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka czułość, ~10 pg w systemie modelowym.
- Sprawdzona wydajność, najczęściej cytowane w publikacjach odczynniki 7699 do wykrywania Western Blotting.
- Wykrywalne na Hyperfilm 7699 lub za pomocą kamery CCD
- Zalecany mebrane Hybond 7699
Komponenty
125 mL Detection reagent 1(color : colorless)
125 mL Detection reagent 2 (color: colorless)
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.