Kluczowe dokumenty
GEPA17004
Sigma-Aldrich
Cy®7 Bis NHS Ester
Cytiva PA17004, pack of 10 mg
Synonim(y):
Ester N-hydroksysukcynimidowy, NHS Ester
Wybierz wielkość
1 PKG
10 900,00 zł
10 900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
10 900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
10 900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pack of 10 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA17004
warunki przechowywania
protect from light (Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.)
kolor
Purple
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5127Bis NHS Ester lub ester N-hydroksysukcynoimidowy jest komercyjnie dostępną etykietą fluorescencyjną. Dwie reaktywne grupy obecne na każdej cząsteczce barwnika umożliwiają znakowanie cząsteczek. Estry NHS reagują z nukleofilami, uwalniając grupę NHS lub sulfo-NHS, tworząc stabilne wiązania amidowe i imidowe.[1]
Zastosowanie
5127Bis NHS Ester jest używany do eksperymentów HTS (High Throughput Screening).
Jest to preferowana etykieta fluorescencyjna do znakowania RNA specyficznego dla miejsca.[2] Testy spektrofotometryczne wykorzystujące estry NHS są stosowane do pomiaru aktywnych estrów na nośnikach i późniejszej interakcji z aminami podczas syntezy peptydów.[3]
Przechowywanie i stabilność
Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: This product is manufactured under an exclusive license from Carnegie Mellon University and is covered by US patent number 6,133,445 and equivalent patents and patent applications in other countries.
CyQ (or Cy5Q or Cy7Q): These products are covered under US patent number 6,828,116 and equivalent patents and patent applications in other countries in the name of Cytiva UK Limited.
CytoCy5S: The use of this product in an NTR gene reporter assay is the subject of US patent number 7,579,140 in the name of Cytiva UK Limited.
CypHer5E: This product or portions thereof is manufactured under license from Carnegie Mellon University and is covered by US patent number 7,615,646.
Cy and CyDye, are - trademarks of General Electric Company or one of its subsidiaries.
The purchase of CyDye products includes a limited license to use the CyDye products for internal research and development but not for any commercial purposes. A license to use the Cy and CyDye trademarks for commercial purposes is subject to a separate license agreement with Cytiva. Commercial use shall include:
1. Sale, lease, license or other transfer of the material or any material derived or produced from it.
2. Sale, lease, license or other grant of rights to use this material or any material derived or produced from it.
3. Use of this material to perform services for a fee for third parties, including contract research and drug screening.
If you require a commercial license to use the Cy and CyDye trademarks please contact [email protected].
If you require a commercial license to use this material and do not have one, return this material unopened to Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Sweden and any money paid for the material will be refunded.
Cy is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A spectrophotometric assay for soluble and immobilized N-hydroxysuccinimide esters.
T Miron et al.
Analytical biochemistry, 126(2), 433-435 (1982-11-01)
Stefan Kalkhof et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 392(1-2), 305-312 (2008-08-30)
In this report we summarize our experiences with the reaction products of N-hydroxysuccinimide (NHS) esters, which are widely used for chemical cross-linking of lysine residues in proteins. We describe the products, which should be scrutinized during data analysis using customized
Mengyang Li
Bioengineered, 11(1), 599-606 (2020-05-26)
Site-specific fluorescent labeling of RNA is crucial for obtaining the structural and dynamic information of RNAs by fluorescence techniques. Post-synthetic modification of RNA based on N-hydroxysuccinimide (NHS) coupling reaction is an economic, efficient and simple strategy to introduce fluorophore to