GEPA15100
Cy®5 Mono NHS Ester
Cytiva PA15100, pack of 5 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA15100
kolor
Blue
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowania zawierają pochodne CyDyes, które zawierają tylko jedną grupę reaktywną na każdej cząsteczce barwnika w celu dokładnego znakowania grup aminowych, na przykład na przeciwciałach, peptydach lub oligonukleotydach.
Cechy i korzyści
- Ukierunkowane i specyficzne znakowanie reszt aminowych na przeciwciałach, peptydach lub oligonukleotydach.
- Opakowania zbiorcze dostępne dla największych oszczędności.
- Przykładowe protokoły dołączone do każdego opakowania barwnika.
Przechowywanie i stabilność
Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z [email protected].
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z [email protected].
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)