Kluczowe dokumenty
GEE79000Z
DNA Polymerase, Thermo Sequenase
10,000 Units, Cytiva E79000Z
About This Item
Kod UNSPSC:
41106314
Produkt GEE79000Z nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
10,000 Units
producent / nazwa handlowa
Cytiva E79000Z
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Thermo Sequenase to nowa termostabilna polimeraza DNA, która wykorzystuje trifosforany dideoksynukleotydów (ddNTP) równie łatwo jak substraty dezoksynukleotydów (dNTP).
  • Jednolite i łatwe do odczytania wzory pasm.
  • Termostabilny enzym.
Thermo Sequenase to nowa termostabilna polimeraza DNA, która wykorzystuje trifosforany dideoksynukleotydów (ddNTP) równie łatwo jak substraty dezoksynukleotydów (dNTP). Skutkuje to niezwykle jednolitymi i łatwymi do odczytania wzorcami pasm sekwencji. Ta właściwość, oprócz termostabilności, sprawia, że Thermo Sequenase jest doskonałym wyborem do sekwencjonowania cyklicznego, w którym ograniczenia ilości matrycy wykluczają użycie polimerazy DNA T7 Sequenase. Właściwości Thermo Sequenase umożliwiają również jej zastosowanie w wielu aplikacjach genotypowania SNP, w których stosuje się przedłużanie starterów.
Cechy i korzyści
  • Jednolite i łatwe do odczytania wzory pasm.
  • Lepsza inkorporacja ddNTP pomaga uniknąć struktur drugorzędowych, które mogą powodować nieczytelne sekwencje.
  • Odczyt trudnych sekwencji (np. bogatych w GC), dzięki zdolności termostabilnych enzymów do działania w podwyższonej temperaturze stosowanej do sekwencjonowania.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)