Kluczowe dokumenty
GE80-6484-51
2-D Clean-Up Kit
Cytiva 80-6484-51
Synonim(y):
Zestaw do czyszczenia 2D
Wybierz wielkość
1 PKG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
wetted part: no
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6484-51
opakowanie
pkg of 50 samples
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-D Clean-Up Kit is designed to prepare samples for 2-D electrophoresis that otherwise produce poor 2-D spot-maps due to high conductivity, high levels of interfering substances, or low protein concentration. The reagents quantitatively precipitate proteins while leaving interfering substances, such as detergents, salts, lipids, phenolics, and nucleic acids, in solution.
Treatment of the sample with 2-D Clean-Up Kit can improve the quality of 2-D electrophoresis results, reducing streaking, background staining, and other artifacts due to interfering contaminants. The kit can make 2-D analysis possible for samples that are otherwise too dirty or too dilute.
The 2-D Clean-Up Kit procedure uses precipitant and co-precipitant in combination to quantitatively precipitate proteins. Precipitated proteins are pelleted by centrifugation and the precipitate is further washed to remove nonprotein contaminants. After a second centrifugation, the resultant pellet is resuspended into denaturing sample solution for first-dimension IEF.
The procedure can be completed in 90 min and does not result in spot gain or loss. The kit contains sufficient reagents to process 50 samples of up to 100 μ each. The procedure can be scaled up for larger volumes or more dilute samples.
2-D Clean-Up Kit increases labeling efficiency and protein abundance when using 2-D Fluorescence Difference Gel Electrophoresis (2-D DIGE).
Zastosowanie
Automated identification and quantitation of proteins and peptides using LC-MS/MS.
Cechy i korzyści
  • Improves the quality of 2-D electrophoresis results by removing interfering contaminants
  • Quantitative precipitation separates proteins from detergents, salts, lipids, phenolics and nucleic acids
  • Delivers quantitative yield in about 90 min.
Przechowywanie i stabilność
Bufor płuczący powinien być umieszczony w temperaturze -20 °C co najmniej 1 godzinę przed użyciem i może być przechowywany w zamrażarce w temperaturze -20 °C.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes protein precipitation as an optional step in sample preparation for 2-D electrophoresis with Cytiva products.
Na tej stronie opisano wytrącanie białek jako opcjonalny etap przygotowania próbki do elektroforezy 2-D z użyciem produktów Cytiva.
Protokoły
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
Zobacz wszystko