Przejdź do
22586
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
I.D.
0.5-0.8 mm
compatibility
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column
General description
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237972259122453
description
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
I.D.
0.5-0.8 mm
I.D.
0.4 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.4 mm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
compatibility
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. column
compatibility
0.53 mm to like I.D. Column
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. Column
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)