Kluczowe dokumenty
GE29400465
HiTrap® Capto MMC
Cytiva 29400465, pack of 1 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 ML
335,00 zł
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
335,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.13
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29400465
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Kolumna HiTrap Capto MMC jest wstępnie wypełniona multimodalną żywicą do chromatografii jonowymiennej do bezpośredniego załadunku oczyszczonych surowców.
HiTrap Capto MMC jest wstępnie wypełniona Capto MMC, multimodalną żywicą jonowymienną BioProcess. Multimodalna funkcjonalność zapewnia inną selektywność w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi i wiąże białka o wysokiej lub niskiej sile jonowej.
W razie potrzeby dwie kolumny można łatwo połączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
Nośniki zapakowane w kolumny HiScreen HIC są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia stosowanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
  • Wysoka dynamiczna zdolność wiązania przy wysokiej przewodności.
  • Selektywność umożliwia wiązanie w obecności soli.
  • Wysoka przepustowość.
  • HiTrap Capto MMC może być stosowany do wiązania białek przy przewodności materiału zasilającego i do rozwiązywania konkretnych wyzwań związanych z oczyszczaniem.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)