Kluczowe dokumenty
GE28-9673-90
His Mag Sepharose Ni
Cytiva 28-9673-90, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
IMAC immobilized with Ni
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9673-90
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
50 mg binding capacity(histidine-tagged protein/ml medium)
Opis ogólny
Jego Mag Sepharose Ni to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych ekspresji białek znakowanych histydyną.
Zastosowanie
Jego produkty Mag Sepharose Ni to kulki magnetyczne przeznaczone do szybkiego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych białek znakowanych histydyną z różnych źródeł. Format Mag Sepharose ma doskonałe właściwości do eksperymentów na małą skalę. Wysoka gęstość kulek umożliwia szybkie wychwytywanie przez urządzenia magnetyczne, podczas gdy widoczność kulek zapewnia niezawodne zbieranie związanych białek znakowanych histydyną w procedurze oczyszczania.
Produkt oparty jest na podłożu IMAC Sepharose z dodatkiem magnetytu i unieruchomionym niklem.
Wraz z MagRack 6, narzędziem do separacji do przenoszenia kulek w probówkach mikrowirówkowych, można przetwarzać do sześciu próbek równolegle.
Cechy i korzyści
  • Kulki magnetyczne o dużej pojemności do oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych białek znakowanych histydyną
  • Łatwe w użyciu, widoczne i gęste kulki magnetyczne
  • Wysoka czystość i wydajność
  • Łatwe równoległe badania przesiewowe z wysoką powtarzalnością
  • Skalowalne - proste wychwytywanie docelowego białka z małych μL do dużych objętości próbek ml
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protokoły
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from Cytiva.
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.