Kluczowe dokumenty
GE28-9068-43
Hyperfilm MP
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 50 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28906843
szer. × dł.
18 cm × 24 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Amersham Hyperfilm MP to doskonały uniwersalny film zbudowany z przezroczystego podłoża pokrytego po obu stronach emulsją fotograficzną, która jest chroniona warstwą zapobiegającą zarysowaniom. Powłoka zapobiegająca zarysowaniom zmniejsza ryzyko widocznych artefaktów (np. śladów po plastikowej folii), a przezroczysta, bezbarwna podstawa zapewnia łatwy odczyt obrazów, bez uszczerbku dla czułości.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czułość dla celów o niskim stężeniu.
  • Przeznaczony do zastosowań radiometrycznych lub chemiluminescencyjnych.
  • Przezroczyste tło dla doskonałego kontrastu i lepszej widoczności pasma.
  • Obrazy o jakości publikacji.
  • Wysoka rozdzielczość w ekonomicznej cenie.
  • Łatwy w użyciu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)