Kluczowe dokumenty
GE28-9042-68
7708 plasmidPrep Midi Flow Kit
Wybierz wielkość
GE28-9042-68
14 300,00 zł
14 300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
GE28-9042-68
14 300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.52
14 300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Opis ogólny
Zestaw illustra plasmidPrep Midi Flow Kit może być używany do przetwarzania próbek bakteryjnych o objętości od 25 do 50 ml dla DNA plazmidowego o wysokiej liczbie kopii i do 500 ml dla DNA plazmidowego o niskiej liczbie kopii. Zestaw składa się z wysokowydajnego, anionowymiennego podłoża oczyszczającego, które łączy w sobie doskonałą charakterystykę przepływu z wyjątkową wydajnością i specyficznością dla plazmidowego DNA. Zestaw zawiera kolumny plazmidowe 250 o szybkim przepływie, zawiesinę, lizę, neutralizację, płukanie, elucję i bufory TE oraz pełną broszurę z odłączaną, skróconą kartą protokołu.
Cechy i korzyści
> 10 jednostek endotoksyny (EU) na μg plazmidowego DNA.
> 70% (w zależności od szczepu) superzwiniętego pDNA.
Chromatografia anionowymienna.
Format oczyszczania to jednorazowe kolumny z przepływem grawitacyjnym illustra Fast-Flow plasmid 250.
Wysoka pojemność kolumny pozwala na uzyskanie proporcjonalnej wydajności dla objętości próbki wejściowej od 25 do 50 ml (dla plazmidu o wysokiej liczbie kopii) i do 500 ml dla plazmidu o niskiej liczbie kopii.
Zapewnia plazmidowe DNA o doskonałej czystości i niskim poziomie endotoksyn.
Zmodyfikowana procedura lizy alkalicznej.
Zwiększona łatwość użycia dzięki minimalnym zmianom objętości pipetowania, oznaczonym kolorami komponentom zestawu i wstępnie skalibrowanym kolumnom.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)