GE28-9006-53
illustra™ Hot Start Mix RTG 0,2ML, 96RXN
Cytiva 28900653, solid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28900653
warunki przechowywania
(Ambient temperature in pouch with desiccant)
kolor
white
Opis ogólny
preparat, który może skutecznie redukować niespecyficzne primery i tworzenie primerów-dimerów podczas PCR. System opiera się na nowatorskiej metodzie gorącego startu, która wykorzystuje białko aktywatora gorącego startu do sekwestracji primerów przed PCR, dzięki czemu są one niedostępne dla niespecyficznego primerowania podczas przygotowywania reakcji. Metoda ta wymaga jedynie szybkiego, 2-minutowego etapu wstępnej aktywacji PCR. W przeciwieństwie do tego, inne dostępne na rynku zestawy do PCR z gorącym startem, które opierają się na inaktywacji chemicznej, wymagają długotrwałej inkubacji w wysokich temperaturach, co może uszkodzić matrycę DNA poprzez depurynację wywołaną ciepłem. Wynikiem netto stosowania Hot Start Mix RTG jest bardziej solidna i niezawodna amplifikacja docelowych amplikonów ze zwiększoną wydajnością w porównaniu z konwencjonalnymi produktami typu hot start master mix. Co więcej, mieszanina nie zawiera przeciwciała Taq, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia pochodzącego od ssaków.
Zalety formatu Ready-To-Go (RTG) w porównaniu z innymi mieszaninami hot start obejmują zwiększoną powtarzalność, długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej i wygodniejszą konfigurację reakcji. Możesz oczekiwać spójnych i wiarygodnych wyników PCR z Hot Start Mix RTG, ponieważ zminimalizowaliśmy etapy pipetowania i zmniejszyliśmy możliwość wystąpienia błędów i zanieczyszczeń.
Jedynymi wymaganymi dodatkowymi odczynnikami są woda, startery i matryca DNA. Dodatkowy MgCl2 można łatwo dodać, umożliwiając użytkownikom dostosowanie tego odczynnika do ich konkretnych potrzeb. Kulki są wstępnie dozowane do probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 0,5 ml, które są kompatybilne z większością termocyklerów. Probówki o pojemności 0,2 ml są dostarczane w formacie płytki 96-dołkowej (8 × 12), która umożliwia łatwe wyjmowanie pojedynczych pasków po osiem probówek. Ta elastyczność pozwala na użycie całej płytki 96-dołkowej, pasków po osiem lub pojedynczych probówek 0,2 ml.
Ten gotowy do użycia format zapewnia powtarzalną i niezawodną wydajność w wymagających zastosowaniach PCR, w których wysoka specyficzność i wysoka czułość są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Cechy i korzyści
Rekombinowane białko aktywatora gorącego startu sekwestruje primery przed PCR, skutecznie redukując niespecyficzne primery i tworzenie się dimerów primerów.
- Pozwala uniknąć ryzyka zanieczyszczenia pochodzącego od ssaków, związanego z przeciwciałami hot start.
- Szybka aktywacja na gorąco pozwala zachować integralność próbki, unikając intensywnej obróbki cieplnej przed cyklem.
- Usprawnia przepływ pracy i zapewnia bardziej powtarzalne wyniki.
- Długotrwała stabilność w temperaturze otoczenia: nie wymaga miejsca w zamrażarce; mniejsze zużycie energii podczas transportu i przechowywania
- Zatwierdzony do PCR w czasie rzeczywistym.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.