Kluczowe dokumenty
GE27-4577-01
Sigma-Aldrich
Anti-GST Antibody
Cytiva 27-4577-01
Wybierz wielkość
1 PKG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-4577-01
opakowanie
pkg of 0.5 mL, 50 detections
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-GST Antibody is a polyclonal antibody purified from the sera of goats immunized with purified schistosomal GST. Because of its polyclonal nature, it can recognize more than one epitope on GST, thereby improving its capacity for recognizing GST fusion proteins even if some binding sites are masked due to recombinant protein folding.
Zastosowanie
Western Blots
Cechy i korzyści
  • For the highly sensitive and specific detection of recombinant schistosomal GST fusion proteins expressed using pGEX vectors
  • Extensively cross-adsorbed to remove antibodies that bind to E. coli proteins and affinity purified using Glutathione Sepharose
  • Supplied unconjugated for use with any enzyme-conjugated anti-goat antibody
  • Recommended for use in Western blots and dot blots to detect GST fusion proteins
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GST Gene Fusion Vectors
A license for commercial use of GST Gene Fusion Vectors under US patent 5,654,176 and equivalent patents and patent applications in other countries must be obtained from Millipore Corp (formerly Chemicon International Inc).
Sepharose is a trademark of Cytiva
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazumi Nakano et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(12), 2522-2536 (2019-10-09)
The genetic and molecular alterations responsible for leukemogenesis and progression of HTLV-infected adult T-cell leukemia (ATL) have not been fully clarified. Previously, we reported that various genes are not only overexpressed but also abnormally spliced in ATL cells. Here, we
Stefano Rosa et al.
Frontiers in molecular biosciences, 10, 1017757-1017757 (2023-03-21)
Genetically-encoded combinatorial peptide libraries are convenient tools to identify peptides to be used as therapeutics, antimicrobials and functional synthetic biology modules. Here, we report the identification and characterization of a cyclic peptide, G4CP2, that interferes with the GAL4 protein, a
Volha A Golubeva et al.
Cells, 9(1) (2020-01-16)
The Zika virus (ZIKV) is a mosquito-borne Flavivirus and can be transmitted through an infected mosquito bite or through human-to-human interaction by sexual activity, blood transfusion, breastfeeding, or perinatal exposure. After the 2015-2016 outbreak in Brazil, a strong link between
Hui Tian et al.
Molecular biology of the cell, 32(1), 1-14 (2020-11-12)
Meiotic recombination in most mammals requires recombination hotspot activation through the action of the histone 3 Lys-4 and Lys-36 methyltransferase PRDM9 to ensure successful double-strand-break initiation and repair. Here we show that EWSR1, a protein whose role in meiosis was
Claire E J Moore et al.
Cellular signalling, 28(4), 284-293 (2016-01-23)
Eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF2K) inhibits the elongation stage of protein synthesis by phosphorylating its only known substrate, eEF2. eEF2K is tightly regulated by nutrient-sensitive signalling pathways. For example, it is inhibited by signalling through mammalian target of rapamycin
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.