GE28-4082-61
HiTrap® MabSelect™ Xtra
Cytiva 28-4082-61, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4082-61
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zwiększona dynamiczna zdolność wiązania przy mniejszym rozmiarze cząstek i większej porowatości niż podłoże 7709.
- 7709 Xtra wykorzystuje ten sam ligand rekombinowanego białka A co 7709
- Zorientowane sprzężenie rekombinowanego białka A z matrycą poprzez zaprojektowaną C-końcową cysteinę zwiększa zdolność wiązania IgG.
- Mniej obaw regulacyjnych ze względu na całkowity brak hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
- Wstępnie zapakowane kolumny 799 do opracowywania procesów, sprawdzania warunków oczyszczania i oczyszczania Mabs na małą skalę.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.