Kluczowe dokumenty
GE28-4064-09
Sigma-Aldrich
Kolumna Tricorn 5/50
Synonim(y):
Kolumna 5/50 Tricorn, Kolumna Tricorn
Wybierz wielkość
1 EACH
3190,00 zł
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Wyposażenie do pakowania Tricorn obejmuje wyposażenie do pakowania 5/50 (złącze 5 mm i rurka szklana 50 mm) lub 10/100 (złącze 10 mm i rurka szklana 100 mm), pierścienie uszczelniające O-ring z EPDM oraz zespół dolny, zaślepkę i zatyczkę.
Zestaw filtrów zgrubnych Tricorn 5 i 10 jest używany do dużych objętości / wielokrotnego ładowania oczyszczonej próbki w celu zmniejszenia ryzyka zatykania w połączeniu z mediami wychwytującymi. Zarówno zestawy filtrów, jak i filtrów zgrubnych zawierają górne i dolne adaptery, dolne filtry i o-ringi EPDM, po pięć sztuk każdego z nich.
Cechy i korzyści
Nowoczesna, zintegrowana, zatrzaskowa konstrukcja sprawia, że kolumna jest łatwa w montażu, obsłudze i konserwacji.
Oddzielne złącze do pakowania umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiego zakresu mediów.
Pierścień blokujący zapobiega przypadkowemu ściśnięciu łoża nośnika.
Puste kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokowydajnych separacji w małej i średniej skali. Stabilność ciśnienia do 100 barów i trwały materiał kolumny zapewniają niezawodne i powtarzalne działanie, a także kompatybilność z większością komercyjnych mediów laboratoryjnych.
Szeroki zakres wymiarów kolumn odpowiednich do wielu różnych potrzeb oczyszczania.
Szklane rurki pokryte plastikową folią zapobiegają uszkodzeniom w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacją.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In these studies, the binding capacity for MAbs and the efficiency in the clearance of impurities using Capto adhere ImpRes in bind/elute mode was evaluated.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Zobacz wszystko