Merck
EP4987000029
Eppendorf® Multipette® E3/E3x/M4
E3x single-channel, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul - 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz (EU)
Synonim(y):
Pipeta o regulowanej objętości
Wybierz wielkość
1 EA
4290,00 zł
4290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
4290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
E3x single-channel
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4987000029 (EU)
zakres pomiaru
1 ul - 50 ml
pojemność
1 μL × 50 mL
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
  • Ekspert w zakresie pipetowania długich serii i cieczy o wymagających właściwościach.
  • Dozowanie bez kompromisów w zakresie dokładności i precyzji! Elektroniczna pipeta Multipette E3/E3x pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, pracować bez stresu i uzyskiwać wiarygodne wyniki.
  • Jest to idealne i inteligentne rozwiązanie do napełniania płytek lub dużych serii probówek.
  • Niewielka waga i minimalne siły operacyjne Multipette E3 zmniejszają ryzyko urazów związanych z powtarzającym się wysiłkiem.
  • System Multipette/631 tworzy idealną harmonię, umożliwiając automatyczne rozpoznawanie końcówek w celu ułatwienia obsługi. Końcówka Combitips typu strzykawkowego maksymalizuje dokładność i precyzję pipetowania.
  • Nie ma ona wpływu na właściwości cieczy, większość błędów ręcznego pipetowania i zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami aerozolowymi.
Multipette E3/E3x w połączeniu z 631 advanced tworzy wszechstronny system dozowania, który działa zgodnie z zasadą wyporu i dlatego jest w stanie pipetować dowolną ciecz przy zachowaniu najwyższych standardów dokładności wyników. Dozownik napędzany silnikiem zapewnia pełną kontrolę objętości, lepszą dokładność i powtarzalność, jednocześnie zmniejszając obciążenie fizyczne podczas użytkowania. Powtarzalne tryby dozowania przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia poprzez zmniejszenie liczby ruchów użytkownika; jednokrotne napełnienie końcówki umożliwia dozowanie do 100 razy. System jest niezbędnym narzędziem laboratoryjnym, idealnym do wszystkich zastosowań związanych z obsługą cieczy, obsługującym ponad 5000 różnych objętości dozowania od 1 μL do 50 ml.
Zastosowanie
  • Powtarzalne dozowanie objętości w długich seriach, takich jak napełnianie probówek lub płytek, alikwotowanie odczynników i stosowanie zestawów.
  • Dozowanie wolne od zanieczyszczeń w przypadku toksycznych, radioaktywnych i innych niebezpiecznych cieczy.
  • Precyzyjne i dokładne dozowanie lepkich roztworów lub cieczy o wysokim ciśnieniu pary.
  • Łączenie supernatantów.
  • Tworzenie serii rozcieńczeń Określanie stężenia.
  • Łączenie i określanie objętości z późniejszym dozowaniem.
Cechy i korzyści
  • Automatyczne rozpoznawanie Combitips: Eliminuje czasochłonne obliczenia objętości, unikając nieprawidłowych objętości dozowania, Ergonomiczny wyrzutnik końcówek z jednym przyciskiem: Do obsługi jedną ręką i bezdotykowego wyrzucania zaawansowanych końcówek Combitips.
  • Regulacja prędkości: Zaprogramuj prędkość zasysania i dozowania, aby uzyskać najwyższą precyzję i dokładność, jednocześnie zapobiegając rozpryskiwaniu.
  • Napełnij końcówkę raz i dozuj do 100 razy bez konieczności ponownego napełniania.
  • Zakres dozowania od 1 μL do 50 ml zapewnia do 5000 objętości dozowania z przyrostami tak niskimi jak 100 nanolitrów.
  • Funkcja napędzana silnikiem redukuje do minimum błędy ludzkie i zmniejsza ryzyko urazów związanych z powtarzającym się wysiłkiem (RSI).
  • Bezpieczna i ergonomiczna obsługa z 9 różnymi językami do wyboru.
  • System wyporowy: Nie ma wpływu na właściwości cieczy, większość błędów ręcznego pipetowania i zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem aerozolem.
  • Kompatybilność z Eppendorf TrackIT: Edytowalny chip danych zawiera wszystkie istotne informacje.
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)