Kluczowe dokumenty
GE27-9259-01
7708 RTG RT PCR Beads Probówki 0,2 ML
Cytiva 27925901, liquid
Wybierz wielkość
1 EACH
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55101520
NACRES:
NA.55
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27925901
kolor
colorless
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kulki Ready-To-Go RT-PCR Beads są stabilne w temperaturze pokojowej i przeznaczone do wykonywania jednoetapowej odwrotnej transkrypcji-PCR w jednej probówce. Każda stabilna w temperaturze pokojowej kulka zawiera odwrotną transkryptazę M-MuLV, inhibitor RNazy, bufor, nukleotydy i polimerazę Taq DNA. Jedynymi wymaganymi dodatkowymi odczynnikami są woda, matryca RNA i startery. Odczynniki są zoptymalizowane pod kątem syntezy pełnej długości cDNA do >7,5 kb i optymalnej czułości PCR.
Format Ready-To-Go Bead znacznie zmniejsza liczbę etapów pipetowania, zwiększając w ten sposób powtarzalność techniki RT-PCR i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia i degradacji RNA. Kulki Ready-To-Go RT-PCR Beads są dostarczane w cienkościennych probówkach 0,5 ml lub 0,2 ml kompatybilnych z większością termocyklerów. Probówki 0,2 ml są dostarczane w formacie płytki 96-dołkowej (8 × 12), która umożliwia łatwe wyjmowanie pojedynczych pasków po osiem probówek. Ta elastyczność pozwala na użycie całej płytki 96-dołkowej, pasków po osiem lub pojedynczych probówek 0,2 ml. Każde opakowanie Ready-To-Go RT-PCR Beads zawiera: Kulki RT-PCR, reakcje kontrolne oraz startery pd(N)6 i oligo(dT) cDNA.
Cechy i korzyści
Wstępnie dozowane, liofilizowane kulki zawierające odczynniki niezbędne do jednoetapowej reakcji odwrotnej transkrypcji-PCR* o wysokiej czułości i powtarzalności.
  • Wstępnie uformowane, wstępnie dozowane, jednodawkowe, stabilne w temperaturze otoczenia kulki zapewniają większą powtarzalność między reakcjami, minimalizują etapy pipetowania i zmniejszają ryzyko błędów pipetowania i zanieczyszczenia.
  • Zoptymalizowane jako jednoetapowa reakcja RT-PCR* zarówno do syntezy cDNA, jak i PCR.
  • Każda partia kulek RT-PCR Beads jest testowana funkcjonalnie pod kątem zdolności do generowania wysoce specyficznych produktów PCR, aby zapewnić powtarzalność między partiami
  • Do wysoce powtarzalnych jednoetapowych reakcji odwrotnej transkrypcji-PCR*.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.
Protokoły
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.