Kluczowe dokumenty
GE27-9557-01
illustra PuReTaq RTG PCR, 0,2 ML MWP
Cytiva 27955701, solid
Synonim(y):
Kulki PCR
Wybierz wielkość
1 EACH
917,00 zł
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
917,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55101520
NACRES:
NA.55
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27955701
warunki przechowywania
(Ambient temperature in pouch with desiccant)
kolor
white
Opis ogólny
PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads to wstępnie wymieszane, wstępnie dozowane, jednodawkowe reakcje zoptymalizowane do wykonywania standardowych amplifikacji PCR. Zastosowanie rekombinowanej polimerazy DNA PuReTaq i innych odczynników o wysokiej czystości zapewnia niezawodne i solidne działanie zarówno w amplifikacjach PCR opartych na fluorescencji w czasie rzeczywistym, jak i w punktach końcowych, a także zapewnia najniższy możliwy poziom zanieczyszczeń prokariotycznych i eukariotycznych kwasów nukleinowych.
Kulki PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads są wstępnie sformułowane, aby zapewnić większą powtarzalność między reakcjami, zminimalizować etapy pipetowania i zmniejszyć ryzyko błędów pipetowania i zanieczyszczeń. Jedynymi wymaganymi dodatkowymi odczynnikami są woda, startery i matryca DNA. Kulki są wstępnie dozowane do probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 0,5 ml. Probówki 0,2 ml są również dostarczane w formacie płytki 96-dołkowej (8 × 12), która umożliwia łatwe usuwanie pojedynczych pasków po osiem probówek. Ta elastyczność pozwala na użycie całej płytki 96-dołkowej, pasków po osiem lub pojedynczych probówek 0,2 ml.
Cechy i korzyści
Wstępnie przygotowane i wstępnie dozowane, liofilizowane odczynniki PCR mieszają się w formacie kulek, zapewniając solidną i powtarzalną wydajność w standardowych amplifikacjach PCR.
Oszczędność czasu: wystarczy dodać roztwór matrycowego DNA i starterów, a następnie wykonać cykl.
  • Bardziej powtarzalne wyniki: mniejsze ryzyko błędów pipetowania i zanieczyszczeń.
  • Wysokiej jakości polimeraza DNA puReTaq i odczynniki o wysokiej czystości: solidna wydajność i najniższy możliwy poziom zanieczyszczenia DNA.
  • Długotrwała stabilność w temperaturze otoczenia: brak konieczności przechowywania w zamrażarce; mniejsze zużycie energii podczas transportu i przechowywania.
  • Zweryfikowane pod kątem PCR w czasie rzeczywistym.
  • Dla wysoce niezawodnej i powtarzalnej wydajności w standardowych zastosowaniach PCR.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.
Protokoły
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from Cytiva.