Kluczowe dokumenty
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
Wybierz wielkość
3 L
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 L
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 2 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-2090-02
stężenie
5 mM
kolor
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7-Deaza-2′-Deoksyguanozyno-5′-Trifosforan, roztwór 5 mM (c7dGTP). Dostarczany w postaci wygodnych roztworów o pH 7,0 i 7,5. c7dGTP*jest dostarczany w wodzie oczyszczonej w postaci roztworów 5 mM i 10 mM.
Cechy i korzyści
  • Do redukcji "kompresji pasm" w żelach do sekwencjonowania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)