Kluczowe dokumenty
11051466001
Roche
dGTP
=98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Synonim(y):
2′-deoksy-5′-trifosforan guanozyny, deoksy-5′-trifosforan guanozyny, 2′-
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opis
Lithium salt
Próba
98%
Formularz
solution
zastosowanie
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
opakowanie
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
100 mM
metody
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
Klucz InChI
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Roztwór dGTP w wodzie (pH 7), 100 mM, sól litu.
Zastosowanie
Jakość
- ≥98% dGTP (HPLC), ≤1.5% dGDP (HPLC), ≤0.5% dGMP (HPLC)
- Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
- DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
- Suitability for PCR
Definicja jednostki
Inne uwagi
Nasze dezoksynukleotydy klasy PCR są jeszcze czystsze niż sole litowe, aby zapewnić doskonałą wydajność w reakcjach PCR. Deoksynukleotydy PCR Grade zawierają sól sodową nukleotydu w wodzie PCR Grade Water.
Dla wygody, niektóre z naszych deoksynukleotydów są również dostępne w:
- zestawy nukleotydów (wszystkie 4 nukleotydy w oddzielnych fiolkach)
- gotowe do użycia mieszaniny nukleotydów (wstępnie zmieszane roztwory wszystkich 4 nukleotydów).
Są one również istotnymi składnikami:
- zestawów (dNTP, bufor i polimeraza w oddzielnych fiolkach)
- gotowych do użycia mieszanin [polimerazy, nukleotydów i buforu (wstępnie zmieszane 2x roztwory)].
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?